Läs mer
2,2'-Oxydiethanol, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15598814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15598814 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 15598814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer S85607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Flampunkt 124.00°C
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C4H10O3
MDL-nummer MFCD00002882
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 1.12kg
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
InChI-nyckel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCOCCO
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 106.12
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
Formel vikt 106.12
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent