Läs mer
2,2'-Oxydiethanol, Mikromol™
Produktkod. 17943686
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17943686 100 mg
1 options
Produktkod. 17943686 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0105.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,2'-Oxydietanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Analyt- eller komponentnamn 2,2'-Oxydiethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,2'-Oxydiethanol, Etofenamate Imp. F (EP), Etofenamate Impurity F, Glycerol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
LEDER OCCOCCO
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyetoxi)etanol
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 106,063 g/mol