Läs mer
[2,2]-Paracyklofan, 99 %
Produktkod. 15590524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15590524 5 g 5g
15580524 1 g 1g
15500534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15590524 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291600050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-22-3
Molekylformel C16H16
Molekylvikt (g/mol) 208.3
InChI-nyckel OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
LEDER C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2,2]-Paracyclophane
Smältpunkt 285,0 °C till 288,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i toluen
Formel vikt 208.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.