Läs mer
[2.2]Paracyklofan, 99 %
Produktkod. 11400671
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400671 1 g 1g
11410671 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400671 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20136.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208,304 g/mol
2,2]-Paracyklofan är råmaterialet för syntes av parylen som används i stor utsträckning i mikroelektroniska integrerade kretsar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,2]-Paracyclophane är råmaterialet för syntes av parylen som
används i stor utsträckning i mikroelektroniska integrerade kretsar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-22-3
Molekylformel C16H16
Molekylvikt (g/mol) 208.304
MDL-nummer MFCD00003707
InChI-nyckel OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
LEDER C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2.2]Paracyclophane
Smältpunkt 283°C to 288°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1910888
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 208.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.