Läs mer
2-[(2-fenoxietyl)tio]ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10039391
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10039391 1 g 1g
10540922 10 g 10g
10052074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10039391 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06649DA
Kemiska identifierare
CAS 75434-70-7
Molekylformel C10H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 212.263
MDL-nummer MFCD00085152
InChI-nyckel SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
PubChem CID 2779087
IUPAC-namn 2-(2-fenoxietylsulfanyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%