Läs mer
2-[(2-fenoxietyl)tio]ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10052074
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10052074 25 g 25g
10039391 1 g 1g
10540922 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10052074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06649EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 75434-70-7
Molekylformel C10H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 212.263
MDL-nummer MFCD00085152
InChI-nyckel SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
PubChem CID 2779087
IUPAC-namn 2-(2-fenoxietylsulfanyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%