Läs mer
2-(2-Phenylphenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Phenylphenoxy)acetic Acid |
| CAS | 5348-75-4 |
| Molekylformel | C14 H12 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-([1,1'-Biphenyl]-2-Yloxy)Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)10-17-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-phenylphenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.243 |
| Formel vikt | 228.079 |