Läs mer
2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin), Mikromol™
Beskrivning
2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine) |
| CAS | 102839-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H28 N8 O4 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP), Prazosin Imp. E (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Terazosin Imp. E (EP), Terazosin USP Related Compound C, Terazosin USP RC C, 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Related Compound C, Doxazosin Mesilate Impurity H, Prazosin Hydrochloride Impurity E, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity E, Doxazosin Impurity H, Prazosin Impurity E, Terazosin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30) |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.53 |
| Visa mer |