Läs mer
2-[2-(Piperazin-1-yl)etoxi]etanol, Mikromol™
Beskrivning
2-[2-(Piperazin-1-yl)etoxi]etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| CAS | 13349-82-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H18 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2 |
| LEDER | OCCOCCN1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-piperazin-1-yletoxi)etanol |
| Visa mer |