missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide) |
| CAS | 2410284-89-6 |
| Molekylformel | C22H30N6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N1,N4-Bis(4-aminophenyl)-N1,N4-dimethyl-1,4-piperazinediacetamide, Nintedanib dimer |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O2/c1-25(19-7-3-17(23)4-8-19)21(29)15-27-11-13-28(14-12-27)16-22(30)26(2)20-9-5-18(24)6-10-20/h3-10H,11-16,23-24H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(N(C1=CC=C(N)C=C1)C)CN2CCN(CC(N(C3=CC=C(N)C=C3)C)=O)CC2 |
| IUPAC-namn | 2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide) |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.51 |
| Formel vikt | 410.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?