Läs mer
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine, Mikromol™
Beskrivning
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine |
| CAS | 84746-24-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. G (EP), Buspirone Related Compound G, Buspirone Hydrochloride Impurity G, Buspirone Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2 |
| LEDER | C1CN(CCN1c2ncccn2)c3ncccn3 |
| IUPAC-namn | 2-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)pyrimidine |
| Visa mer |