Läs mer
2-(2-Piperidinoetoxi)etanolhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30049846
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049846 25 mg
1 options
Produktkod. 30049846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0486.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(2-Piperidinoetoxi)etanolhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
CAS 87630-97-5
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H19 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c11-7-9-12-8-6-10-4-2-1-3-5-10;/h11H,1-9H2;1H
LEDER Cl.OCCOCCN1CCCCC1
IUPAC-namn 2-(2-piperidin-1-yletoxi)etanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 209.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 209,1183 g/mol