Läs mer
2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol |
| CAS | 3603-43-8 |
| Molekylformel | C9H19NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-ethanol, 2-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c11-7-9-12-8-6-10-4-2-1-3-5-10/h11H,1-9H2 |
| LEDER | CC1=NC2=CC([N+]([O-])=O)=C([N+]([O-])=O)C=C2N1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vikt | 173.14 |