Läs mer
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 98 %
Produktkod. 10617694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617694 5 g Glasflaska 5g
10279363 25 g Glasflaska 25g
10569453 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295060050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 6089-04-9 | C8H12O2 | 140,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6089-04-9
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00006604
InChI-nyckel HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydro-2-2-propynyloxy-2h-pyran, 2-2-propynyloxy tetrahydropyran, 2-propargyloxane, 2-prop-2-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-propargyloxy tetrahydropyran, propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, propargyl alcohol tetrahydropyranyl ether, 2h-pyran, tetrahydro-2-2-propynyloxy, 2-propynyl 2-pyranyl ether, 3-2'-tetrahydropyranyloxy propyne
PubChem CID 98609
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9970g/mL, 0.997
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (9,0 mmHg)
Flampunkt 59 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4560 till 1,458
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Propynyloxy)- tetrahydro-2H-pyran
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.