Läs mer
2,2'-(Pyrazine-2,5-diyl)diethanol, Mikromol™
Beskrivning
2,2'-(Pyrazine-2,5-diyl)diethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Pyrazinediethanol |
| CAS | 4744-51-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,5-Pyrazinediethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,5-Pyrazinediethanol, 2,2'-(2,5-Pyrazinediyl)diethanol, 2,5-Bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, Potassium Clavulanate Imp. A (EP), Potassium Clavulanate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c11-3-1-7-5-10-8(2-4-12)6-9-7/h5-6,11-12H,1-4H2 |
| LEDER | OCCc1cnc(CCO)cn1 |
| IUPAC-namn | 2-[5-(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethanol |
| Visa mer |