missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Pyridinylamino)-benzenethiol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Pyridinylamino)-benzenethiol Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2S.ClH/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-11-7-3-4-8-12-11;/h1-8,14H,(H,12,13);1H |
| Formel vikt | 238.0331 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?