Läs mer
2-(2-Pyridyl)bensimidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304574
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304574 1 g 1g
11314574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01339.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1137-68-4 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
2-(2-Pyridyl)bensimidazol används som en kelatbildande fluorescerande ligand vid syntesen av kobolt(II)-komplex. Det användes också vid framställningen av (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]· 2Cl 6·H(2)O-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(2-Pyridyl)bensimidazol används som en kelatbildande fluorescerande ligand vid syntesen av kobolt(II)-komplex. Den användes också vid framställningen av (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O-komplex.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137-68-4
Molekylformel C12H9N3
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00005586
InChI-nyckel YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
PubChem CID 70821
IUPAC-namn 2-pyridin-2-yl-lH-bensimidazol
LEDER N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 151411
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 195.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.