Läs mer
2,2'-Sulfinyldietanol, TRC
Produktkod. 30412522
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412522 250 mg
30412503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30412522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS733510250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3085-45-8
Molekylformel C4 H10 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 138.19
Synonym 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyetylsulfinyl)etanol
LEDER OCCS(=O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Formel vikt 138.0351