missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-Sulfonylbisethanol-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Sulfonylbisethanol-13C4 |
| CAS | 1391930-18-9 |
| Molekylformel | 13C4H10O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,2'-Sulfonylbis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c5-1-3-9(7,8)4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | O[13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 2,2'-sulfonylbis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vikt | 158.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?