Läs mer
2,2'-Sulfonyldiethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiodiglycol sulfone |
| CAS | 2580-77-0 |
| Molekylformel | C4 H10 O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanol','2,2'-sulfonylbis-, Ethanol','2,2'-sulfonyldi- (6CI,8CI), 2,2'-Sulfonylbis[ethanol], 2,2'-Sulfonyldi[ethanol], 2-(2-Hydroxyethanesulfonyl)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethylsulfonyl)ethanol, BHES 50, Bis(2-hydroxyethyl) sulfone, Bis(β-hydroxyethyl) sulfone, NSC 32716, NSC 50845, β,β'-Dihydroxyethyl sulfone, β-Hydroxyethyl sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c5-1-3-9(7,8)4-2-6/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | OCCS(=O)(=O)CCO |
| IUPAC-namn | 2-(2-hydroxyethylsulfonyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.185 |
| Formel vikt | 154.03 |