Läs mer
2,2'-Thenil, 98%
Produktkod. 11466456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466456 1 g 1g
11476456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24753.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222.28 g/mol
Thenil är ett icke-steroid antiinflammatoriskt medel och används även mot smärta och inflammation i muskler och leder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Thenil är ett icke-steroid antiinflammatoriskt medel och används även
mot smärta och inflammation i muskler och leder.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7333-07-5
Molekylformel C10H6O2S2
Molekylvikt (g/mol) 222.28
MDL-nummer MFCD00173678
InChI-nyckel UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
PubChem CID 275005
IUPAC-namn 1,2-ditiofen-2-yletan-1,2-dion
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Thenil
Smältpunkt 81°C to 84°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 222.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.