Läs mer
2-(2-Thienyl)ethanol, 98%
Produktkod. 10712263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712263 25 g Glasflaska 25g
10314552 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5402-55-1 | C6H8OS | 128.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5402-55-1
Molekylformel C6H8OS
Molekylvikt (g/mol) 128.19
MDL-nummer MFCD00005462
InChI-nyckel VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneethanol, 2-2-thienyl ethanol, thiophene-2-ethanol, 2-thiophen-2-yl ethanol, 2-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-2-yl ethan-1-ol, ethanol, 2-2-thienyl, 2-thiophenethanol, 2-2-thienyl-ethanol, 2-thienylethanol
PubChem CID 79400
IUPAC-namn 2-tiofen-2-yletanol
LEDER OCCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Thienyl)ethanol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun eller Grågrön till Gul
Densitet 1.1530g/mL, 1.153
Kokpunkt 108°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5490 to 1.552
Kvantitet 25 g
Beilstein 17, V,3, 379
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in mek,alcohol,organic halogen solvents
Formel vikt 128.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Thienyl)ethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.