Läs mer
2-(2-tienyl)etylisocyanat, 95+%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Thienyl)ethyl isocyanate |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-2-isocyanatoethyl thiophene, 2-2-thienyl ethyl isocyanate, 2-thien-2-yl ethyl isocyanate, thiophene,2-2-isocyanatoethyl, 2-2-isocyanato-ethyl-thiophene, 2-2-thienyl ethanisocyanate, 2-2-isocyanatoethyl-thiophene, thiophene, 2-2-isocyanatoethyl, 2-thien-2-yl ethylisocyanate |
| Formel vikt | 153.2 |
| Procent renhet | 95% |