Läs mer
2-(2-tienyl)etylisocyanat, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10737305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10737305 10 g 10g
10713263 250 mg 250mg
10580353 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF05240EA
Kemiska identifierare
CAS 58749-51-2
Molekylformel C7H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 153.199
InChI-nyckel KAJZMNLREUEZSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782179
IUPAC-namn 2-(2-isocyanatoetyl)tiofen
LEDER C1=CSC(=C1)CCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Thienyl)ethyl isocyanate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 2-2-isocyanatoethyl thiophene, 2-2-thienyl ethyl isocyanate, 2-thien-2-yl ethyl isocyanate, thiophene,2-2-isocyanatoethyl, 2-2-isocyanato-ethyl-thiophene, 2-2-thienyl ethanisocyanate, 2-2-isocyanatoethyl-thiophene, thiophene, 2-2-isocyanatoethyl, 2-thien-2-yl ethylisocyanate
Formel vikt 153.2
Procent renhet 95%