Läs mer
2-(2-Thienyl)pyridine, 97%
Produktkod. 11351707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351707 5 g 5g
11341707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04775.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3319-99-1 | C9H7NS | 161.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3319-99-1
Molekylformel C9H7NS
Molekylvikt (g/mol) 161.22
MDL-nummer MFCD00044441
InChI-nyckel QLPKTAFPRRIFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienyl pyridine, 2-thiophen-2-yl pyridine, 2-thien-2-ylpyridine, 2-2-pyridyl thiophene, pyridine, 2-2-thienyl, thienyl pyridine, 2-thienylpyridine, 2-pyrid-2-ylthiophene, acmc-1cknd, 2-thien-2-yl pyridine
PubChem CID 76832
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylpyridin
LEDER S1C=CC=C1C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Thienyl)pyridine
Smältpunkt 60°C to 65°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 508454
Formel vikt 161.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.