Läs mer
2-(2-Thienyl)pyrrolidin Hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride |
| Molekylformel | C8 H11 N S . H Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NS.ClH/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2;1H |
| LEDER | Cl.C1CNC(C1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | 2-tiofen-2-ylpyrrolidin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.706 |
| Formel vikt | 189.038 |