missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Thienyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Thienyl)pyrrolidine |
| CAS | 90090-64-5 |
| Molekylformel | C8H11NS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(Thiophen-2-yl)pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2 |
| LEDER | C1CNC(C1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | 2-thiophen-2-ylpyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.24 |
| Formel vikt | 153.0612 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?