Läs mer
2-(2-tienylsulfonyl)etantioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10406662
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10406662 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10099151 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM03009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175202-34-3
Molekylformel C6H7NO2S3
Molekylvikt (g/mol) 221.307
MDL-nummer MFCD00052277
InChI-nyckel YNPIRUTXXLFXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienylsulfonyl ethanethioamide, 2-thiophene-2-sulfonyl ethanethioamide, ethanethioamide,2-2-thienylsulfonyl, maybridge1_004617, 2-2-thienyl sulfonyl thioacetamide, 2-thiophen-2-ylsulfonyl ethanethioamide, 2-thien-2-yl sulphonyl ethanethioamide, 2-2-amino-2-thioxoethyl sulphonyl thiophene, 2-amino-1-2-thienylsulfonyl ethane-2-thione
PubChem CID 2778709
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylsulfonyletantioamid
LEDER C1=CSC(=C1)S(=O)(=O)CC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Thienylsulfonyl)ethanethioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.32
Procent renhet 97%