Läs mer
2,2'-Thiobis(ethanol)-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Thiobis(ethanol)-13C4 |
| CAS | 138847-50-4 |
| Molekylformel | 13C4H10O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2'-Thiobis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O |
| IUPAC-namn | 2-(2-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})ethylsulfanyl)(1,2-^{13}C_{2})ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0536 |