Läs mer
2,2′-Thiodiacetic Acid-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Thiodiacetic Acid-13C4 |
| CAS | 132090-49-4 |
| Molekylformel | 13C4 H6 O4 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Acetic-13C2 acid','2,2'-thiobis- (9CI), 2,2'-Thiobis[acetic-13C2 acid], 2,2'-Thiodiacetic Acid-13C4, 2,2'-Thiodiacetic-1,1',2,2'-13C4 Acid, Thiodiglycolic Acid-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13CH2]S[13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(hydroxycarbonyl(113C)methylsulfanyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.124 |
| Formel vikt | 154.012 |