missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2′-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2′-Thiodiacetic acid |
| CAS | 123-93-3 |
| Smältpunkt | 128°C to 131°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | S(CH2COOH)2 |
| Synonym | 2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide, 2,2′-Thiodiacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.15 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?