Läs mer
2,2'-tiodiättiksyra, TRC
Produktkod. 30453936
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453936 10 g
30454242 25 g
30452724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34456010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-93-3
Molekylformel C4 H6 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 150.15
Synonym Acetic acid, 2,2'-thiobis- (9CI, ACI), 2,2'-Thiobis[acetic acid] (ACI), Acetic acid, thiobis- (3CI), Acetic acid, thiodi- (6CI, 7CI, 8CI), (Carboxymethylthio)acetic acid, 2,2'-Thiodiacetic acid, 2,2'-Thiodiethanoic acid, 2,2'-Thiodiglycolic acid, 2-(Carboxymethylsulfanyl)acetic acid, 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]acetic acid, Dicarboxymethyl sulfide, Dimethylsulfide-α,α'-dicarboxylic acid, Mercaptodiacetic acid, NSC 28743, NSC 40469, NSC 52326, Thiodiacetic acid, Thiodiglycolic acid, β,β'-Thiodiglycolic acid
IUPAC-namn 2-(carboxymethylsulfanyl)acetic acid
LEDER OC(=O)CSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Thiodiacetic acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vikt 149.9987