Läs mer
2,2'-Thiodiethanethiol, tech. 85%
Produktkod. 11455986
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455986 50 g 50g
11445986 10 g 10g
11465986 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22304.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
2,2a-tiodietanol används vid syntesen av nya luminescerande polynukleära guld(I)fosfinkomplex. 2,2'-tiodietantiol används för extraktionsfotometrisk bestämning av Ni, ger färgreaktion med metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Tiodietanol används i syntesen av nya självlysande polynukleära guld(I) fosfinkomplex 2,2′ -Tiodietantiol används för extraktionsfotometrisk bestämning av Ni, ger färgreaktion med metaller.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3570-55-6
Molekylformel C4H10S3
Molekylvikt (g/mol) 154.30
MDL-nummer MFCD00004893
InChI-nyckel KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
LEDER SCCSCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Thiodiethanethiol
Densitet 1.183
Kokpunkt 135°C to 136°C (10 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.5955
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Difficult to mix.
IUPAC-namn 2-[(2-sulfanyletyl)sulfanyl]etan-1-tiol
Formel vikt 154.32
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.