Läs mer
2-[2-(Trifluorometyl)fenyl]etylamin, 95 %
Produktkod. 15441729
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441729 1 g 1g
15451729 5 g 5g
15461729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64492.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 774-18-5 | C9H10F3N | 189,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 774-18-5
Molekylformel C9H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 189.18
MDL-nummer MFCD00128232
InChI-nyckel LIERORLYMWHXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-trifluoromethyl phenyl ethanamine, o-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-o-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-2-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl amine, 2-trifluoromethylphenylethanamine, benzeneethanamine,2-trifluoromethyl
PubChem CID 69883
IUPAC-namn 2-[2-(trifluormetyl)fenyl]etanamin
LEDER NCCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Färg Gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 7202211
Formel vikt 189.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.