Läs mer
2-(2-Trityl-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic Acid, TRC
Produktkod. 30450475
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450475 25 mg
30452760 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30450475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89000025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143722-25-2
Molekylformel C26H21BN4O2
Molekylvikt (g/mol) 432.28
Synonym B-[2-[2-(Triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]phenyl]boronic Acid, [2-[2-(Triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]phenyl]boronic Acid
IUPAC-namn [2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid
LEDER OB(O)c1ccccc1c2nnn(n2)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Trityl-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H21BN4O2/c32-27(33)24-19-11-10-18-23(24)25-28-30-31(29-25)26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19,32-33H
Formel vikt 432.1758