Läs mer
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol-d12 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol-d12 (Major) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 D12 H17 N3 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)-2H-benzotriazole-d12, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)benzotriazole-d12, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)benzotriazole-d12, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol-d12, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol-d12, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole-d12, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole-d12, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole-d12, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole-d12, 2-(3',5'-Di-tert-amyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole-d12, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H-benzotriazole-d12, Chisorb 328-d12, Cyasorb UV 2337-d12, Eversorb 74-d12, Kemisorb 74-d12, Light Stabilizer 328-d12, Lowilite 28-d12, Seesorb 704-d12, Sumisorb 350-d12, THUV 328-d12, Tin 328-d12, Tinuvin 328-d12, Tinuvin PA 238-d12, UV 2337-d12, UV 328-d12, UV 350-d12, UV 74-d12, Viosorb 591-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3/i3D3,4D3,5D3,6D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CC)(c1cc(c(O)c(c1)C(CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])n2nc3ccccc3n2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-bis[1,1,1-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)butan-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.559 |
| Formel vikt | 363.306 |
| Visa mer |