Läs mer
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol |
| CAS | 25973-55-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H29 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-amyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis-(2-methylbutan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H-benzotriazole, Chisorb 328, Cyasorb UV 2337, Eversorb 74, Kemisorb 74, Light Stabilizer 328, Lowilite 28, Seesorb 704, Sumisorb 350, THUV 328, Tin 328, Tinuvin 328, Tinuvin PA 238, UV 2337, UV 328, UV 74, Viosorb 591 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)n2nc3ccccc3n2 |
| Visa mer |