Läs mer
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol |
| CAS | 36437-37-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H25 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, 2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3'-sec-Butyl-5'-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-6-sec-butyl-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Chisorb 350, Eversorb 79, UV 350 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O/c1-6-13(2)15-11-14(20(3,4)5)12-18(19(15)24)23-21-16-9-7-8-10-17(16)22-23/h7-13,24H,6H2,1-5H3 |
| LEDER | CCC(C)c1cc(cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.43 |
| Visa mer |