Läs mer
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-(benzotriazol-2-yl)phenol |
| CAS | 73936-91-1 |
| Molekylformel | C29 H35 N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 2-(1-Methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-(benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3-α-cumyl-5-tert-octylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3-(α,α-dimethylbenzyl)-5-tert-octylphenyl]-2H-benzotriazole, 2-[2'-Hydroxy-3'-(α,α-dimethylbenzyl)-5'-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]benzotriazole, 2-[3-(α,α-Dimethylbenzyl)-2-hydroxy-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-2H-benzotriazole, Chisorb 5228, Tinuvin 928, UV 928 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35N3O/c1-27(2,3)19-28(4,5)21-17-22(29(6,7)20-13-9-8-10-14-20)26(33)25(18-21)32-30-23-15-11-12-16-24(23)31-32/h8-18,33H,19H2,1-7H3 |
| LEDER | CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)c2ccccc2)n3nc4ccccc4n3 |
| IUPAC-namn | 2-(benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.61 |
| Formel vikt | 441.278 |