Läs mer
2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valsartanic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O2/c19-14(20)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)13-15-17-18-16-13/h1-8H,(H,19,20)(H,15,16,17,18) |
| Formel vikt | 266.0804 |
| Procent renhet | >95% |