missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mikromol™
Beskrivning
[2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| CAS | 57321-32-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Mianserin Imp. A (EP), [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Impurity A, Mianserin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3 |
| LEDER | OCC1=CC=CC=C1N2C(C3=CC=CC=C3)CN(C)CC2 |
| IUPAC-namn | [2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?