missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(2S)-3-Chloro-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2S)-3-Chloro-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 148857-42-5 |
| Molekylformel | C11H10ClNO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (S)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO3/c12-5-7(14)6-13-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(13)16/h1-4,7,14H,5-6H2/t7-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N1C[C@H](O)CCl)C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.66 |
| Formel vikt | 239.0349 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?