Läs mer
2-(3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid (Donepezil Impurity), TRC
Produktkod. 30133454
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133454 25 mg
30009910 5 mg
30008637 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28868025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197010-25-6
Molekylformel C24 H29 N O5
Molekylvikt (g/mol) 411.49
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid
IUPAC-namn 2-[3-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl]-4,5-dimethoxybenzoic acid
LEDER COc1cc(CC(=O)CC2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c(cc1OC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-29-22-14-19(21(24(27)28)15-23(22)30-2)13-20(26)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17H,8-13,16H2,1-2H3,(H,27,28)
Formel vikt 411.2046
Procent renhet >95%