Läs mer
2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 384342-66-9 |
| Molekylformel | C23 H23 N O3 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO3S2/c1-29(26,27)28-15-14-24-21(25)7-3-4-16-8-9-19-11-10-17-5-2-6-18-12-13-20(16)23(19)22(17)18/h2,5-6,8-13H,3-4,7,14-15H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)-4-pyren-1-ylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.56 |
| Formel vikt | 425.1119 |