Läs mer
2-(3-(1H-Indazol-5-yl)ureido)-5-(tert-butyl)thiophene-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-(1H-Indazol-5-yl)ureido)-5-(tert-butyl)thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1265789-88-5 |
| Molekylformel | C17H18N4O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(1,1-Dimethylethyl)-2-[[(1H-indazol-5-ylamino)carbonyl]amino]-3-thiophenecarboxylic Acid, 2-(3-(2H-Indazol-5-yl)ureido)-5-(tert-butyl)thiophene-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-17(2,3)13-7-11(15(22)23)14(25-13)20-16(24)19-10-4-5-12-9(6-10)8-18-21-12/h4-8H,1-3H3,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24) |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(C(=O)O)c(NC(=O)Nc2ccc3[nH]ncc3c2)s1 |
| IUPAC-namn | 5-tert-butyl-2-(1H-indazol-5-ylcarbamoylamino)thiophene-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.42 |
| Formel vikt | 358.11 |