Läs mer
2-[3-(1H-Indol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(1H-Indol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 150206-00-1 |
| Molekylformel | C19H16N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16N2O2/c22-18-15-7-2-3-8-16(15)19(23)21(18)12-5-11-20-13-10-14-6-1-4-9-17(14)20/h1-4,6-10,13H,5,11-12H2 |
| LEDER | O=C1N(CCCN2C=CC3=C2C=CC=C3)C(C4=C1C=CC=C4)=O |
| IUPAC-namn | 2-(3-(1H-indol-1-yl)propyl)isoindoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.34 |
| Formel vikt | 304.12 |