missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile, Mikromol™
Beskrivning
2-[3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 1215780-15-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, alpha1,alpha1,alpha3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, Anastrozole EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N5/c1-12(7-17)14-4-13(8-21-11-19-10-20-21)5-15(6-14)16(2,3)9-18/h4-6,10-12H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(1-cyanoethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?