Läs mer
2-(3-(2,3-diklorfenoxi)propylamino)etanolhydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490407
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490407 5 mg 5mg
15400417 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64981.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 418788-90-6 | Molekylformel: C11H16Cl2NO2 | Molekylvikt: 265,15 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 418788-90-6
Molekylformel C11H16Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 265.15
MDL-nummer MFCD06410993
InChI-nyckel QVEIRCZEBQRCTR-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,3-dcpe hydrochloride, 2-3-2,3-dichlorophenoxy propyl amino ethanol hydrochloride, c11h15cl2no2.hcl, 2-3-2,3-dichlorophenoxy propylamino ethanol hydrochloride
PubChem CID 52913859
IUPAC-namn 2-[3-(2,3-diklorfenoxi)propylamino]etanol;hydroklorid
LEDER OCC[NH2+]CCCOC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(3-(2,3-Dichlorophenoxy)propylamino)ethanol hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid ∽25 mg/ml; Löslig även i etanol, DMSO eller DMF vid ∽20 mg/ml; Löslig i PBS, pH 7; 2 på ∽10 mg/ml.
Formel vikt 300.61
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.