missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-[[3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-[(3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 50508-73-1 |
| Molekylformel | C23H21ClN2O4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [2-[[3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21ClN2O4S/c1-2-16-12-18(21(28)17-10-6-7-11-19(17)24)22(31-16)26-20(27)13-25-23(29)30-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-12H,2,13-14H2,1H3,(H,25,29)(H,26,27) |
| LEDER | CCC1=CC(=C(S1)NC(=O)CNC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3Cl |
| IUPAC-namn | benzyl N-[2-[[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophen-2-yl]amino]-2-oxoethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.94 |
| Formel vikt | 456.0911 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?