Läs mer
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]-2-metylpropanamid, Mikromol™
Produktkod. 17953556
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17953556 25 mg
1 options
Produktkod. 17953556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1250.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]-2-metylpropanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anastrozole Monoamide
CAS 120512-03-0
Analyt- eller komponentnamn Anastrozole Monoamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H21 N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]-2-metylpropanamid
Molekylvikt (g/mol) 311.38
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 311,1746 g/mol